I3636
Acridine Mutagen ICR 191
Sinônimo(s):
6-Chloro-9-[3-(2-chloroethylamino)propylamino]-2-methoxyacridine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
DMSO: soluble
adequação
suitable for Ames test in Salmonella and E. coli (Frameshift mutagenic standard)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCNCCCl)c2c1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O.2ClH/c1-25-14-4-6-17-16(12-14)19(23-9-2-8-22-10-7-20)15-5-3-13(21)11-18(15)24-17;;/h3-6,11-12,22H,2,7-10H2,1H3,(H,23,24);2*1H
chave InChI
LMEMIKWTNPWYMI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges