Documentos Principais
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Sinônimo(s):
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
162.57
Beilstein:
3701591
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
218-222 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
chave InChI
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Competitive antagonist at GABAC receptors.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - Solvent