859796
4-Imidazoleacrylic acid
99%
Sinônimo(s):
3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, Urocanic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
226-228 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
chave InChI
LOIYMIARKYCTBW-OWOJBTEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?