Ensaio
98%
pf
294-295 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the following studies:
- In the synthesis of lanthanide sulfate–carboxylates, [Ln(HIMC)(SO4)(H2O)] (Ln = Dy and Eu, HIMC = 4-imidazolecarboxylic acid) by in situ decarboxylation in the presence of Cu(II) ions.[4]
- As an internal standard to obtain calibration curve by plotting the peak area ratios of histamine (HA) and several metabolites isolated from C3H/HeNCrj mice hair relative to ICA.[5]
- In the synthesis of tetranuclear manganese carboxylate complexes possessing imidazole-based N/O chelating ligands.[6]
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?