219991
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
218-222 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
chave InChI
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles
- pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins, potential metal ion chelators
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3