Documentos Principais
HT1003
Sigma-Aldrich
Silver Methenamine
Sinônimo(s):
Silver methenamine
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label
embalagem
vial of 110 mg
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Intended for use in the Silver Stain (Modified GMS) procedure, Procedure No. HT100
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)