HHS128
Harris Hematoxylin Solution, Modified
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
7 g/L
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
chave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Breves informações sobre a área de citologia, seu papel no citodiagnóstico e o uso de colorações padrão e especiais para análise microscópica para detecção de anormalidades celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.