Documentos Principais
CLS294875X25
Corning® microscope slides, frosted one side, one end
L × W 75 mm × 25 mm
Sinônimo(s):
microscope slides, Corning® 2948
About This Item
Código UNSPSC:
41122601
NACRES:
NB.16
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 20 × 72 slides box of 72 slides
fabricante/nome comercial
Corning 2948-75X25
C × L
75 mm × 25 mm
espessura
0.90-1.10 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
These 75x25mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are frosted at one end on only one side. Slides are 0.9 to 1.10mm thick. Corning frosted slides are highly legible and easy to write on. To minimize waste, they are inspected for chips and rough edges before being packaged.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: Replacement product for CLS29483X1
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6