Documentos Principais
1.09253
Sigma-Aldrich
Solução de Papanicolaou 1a Solução de hematoxilina de Harris
for cytology
Sinônimo(s):
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116113
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
p.e.
100 °C/1013 hPa
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solução de Papanicolaou 1a solução de hematoxilina de Harris - para citologia, é uma solução pronta para uso utilizada para diagnósticos celulares médicos humanos e serve para a investigação citológica de materiais de amostra de origem humana, como por exemplo, material de amostra ginecológicos e clínico-citológicos. A técnica de Papanicolaou é o procedimento de coloração para amostras citológicas mais usado e serve para a coloração de células esfoliativas em amostras citológicas. Na primeira etapa, os núcleos celulares são corados de forma progressiva ou regressiva com uma solução de hematoxilina, (solução de hematoxilina modificada de acordo com Gill II (Número do produto 1.05175), solução de Papanicolaou 1a solução de hematoxilina de Harris, (número do produto 1.09253) ou solução de Papanicolaou 1b solução de hematoxilina S, (número do produto 1.09254)). Os núcleos são corados de azul a violeta-escuro. No método progressivo de coloração por hematoxilina, a coloração é realizada até o ponto final e, depois disso, a lâmina é corada de azul em água de torneira. Com o método regressivo, o material é corado em excesso e o excesso da solução de coloração é removido através de etapas de enxágue ácido, seguido da etapa de coloração azul. As estruturas do núcleo são mais diferenciadas e mais visíveis usando o método regressivo. A segunda etapa de coloração é a coloração citoplasmática com (solução de Papanicolaou 2b Orange II, número do produto 1.106887 ou solução de Papanicolaou 2a Orange G (OG6), (número do produto 1.06888), especialmente para demonstração de células maduras e queratinizadas. As estruturas-alvo são coradas de laranja em diferentes intensidades. Na terceira etapa de coloração, é utilizada a chamada solução policromática, uma mistura de eosina, verde claro SF e marrom Bismarck, solução de Papanicolaou 3a solução policromática EA 31, (número do produto 1.09271), solução de Papanicolaou 3b solução policromática EA 50 (número do produto 1.09272), solução de Papanicolaou 3c solução policromática EA 65 (número do produto 1.09270), ou solução de Papanicolaou 3d solução policromática EA 65 (número do produto 1.09269). A solução policromática é usada para demonstrar a diferenciação das células escamosas. Tanto a solução de Papanicolaou 1a solução de hematoxilina de Harris (número do produto 1.09253) quanto a solução de Papanicolaou 1b solução de hematoxilina S (número do produto 1.09254) conferem um resultado de coloração azul a violeta-escuro com material de amostras clínicas.
Um frasco de 500 ml de qualquer solução é suficiente para realizar de 1.500 a 2.500 colorações. Ela é registrada como adequada para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação de produto CE, além de poder ser utilizada como produto para diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Adequação para microscopia (esfregaço vaginal): passa no teste
Núcleos: azuis a violeta-escuro
Citoplasma cianofílico: azul-verde
Citoplasma eosinofílico: rosa
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1