H6771
2-Hydroxytetradecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxymyristic acid, DL-α-Hydroxymyristic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (capillary GC)
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
JYZJYKOZGGEXSX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3