H6012
4-Hydroxyestrone
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,4-diol-17-one
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
chave InChI
XQZVQQZZOVBNLU-QDTBLXIISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup