The cross-reactivity of this product in mice is not determined.
Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 182,00 |
1 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 727,00 |
10 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.234,00 |
Sobre este item
Nome do produto
17α-Ethynylestradiol, ≥98%
biological source
synthetic
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
182-183 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Afp(24177), Esr1(24890), Shbg(24775)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Ethynylestradiol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
17α-Ethynylestradiol 물질이 mouse에도 cross activity가 있나요?
1 answer-