H4281
EX-CELL® Hybridoma Medium
without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hybridoma Medium
Selecione um tamanho
R$ 887,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 887,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Produtos recomendados
descrição
endotoxin tested
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
componentes
HEPES: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: no
glucose: 2.9 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
Atenção
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)