H2138
Hexamethonium chloride
solid (hygroscopic)
Sinônimo(s):
Hexamethonium dichloride, N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethyl-1,6-hexanediaminium dichloride, N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
PYIHTIJNCRKDBV-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3