H1506
3α-Hydroxysteroid Dehydrogenase from Pseudomonas testosteroni
≥15 units/mg protein
Sinônimo(s):
3α-Hydroxysteroid:NAD(P)+ oxidoreductase
Selecione um tamanho
R$ 5.262,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.262,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥15 units/mg protein
purificado por
chromatography
composição
Protein, ≥25%
atividade externa
β-hydroxysteroid dehydrogenase ≤0.5%
alcohol dehydrogenase ≤0.05%
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in the preparation of composite electrode platform to for the determination of androsterone[1]
- in potassium phosphate buffer for the bioluminescent assay of bile acids in serum[2]
- for total bile salts assay using an enzymatic method[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)