Documentos Principais
GS1L
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain, Modified
Sinônimo(s):
Giemsa Solution
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jimmy Y C Chow et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 294(4), G899-G905 (2008-02-02)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) suppresses growth via the TGF-beta-SMAD pathway but promotes growth in cancer cells with disrupted SMAD signaling and corresponds to an invasive phenotype. TGF-beta also downregulates the tumor suppressor PTEN that is rarely mutated in sporadic pancreatic
Conteúdo relacionado
Uma visão geral da ciência e prática de bacteriologia em diagnósticos clínicos. Saiba mais sobre a aplicação das colorações padrão e especiais para análise microscópica.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Aprenda sobre o estudo clínico do sangue, dos órgãos produtores de sangue e das doenças hematológicas, incluindo tratamento, prevenção e colorações e corantes usados nos testes hematológicos.