GE29401320
StrepTrap™ XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 1 mL, prepacked chromatography column
Sinônimo(s):
StrepTrap™ High Performance
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chromatography
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29401320
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Características e benefícios
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
- Fast purifications with simple elution.
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
- Fast and easy regeneration.
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)