Documentos
GE28-9909-44
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Sinônimo(s):
Superdex Increase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
glass column
polyethylene filter
linha de produto
Superdex®
peso molecular
10000-600000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9909-44
Parâmetros
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
volume do leito
~24 mL
coluna C × D.I.
30 cm × 10 mm
matriz
agarose-dextran composite
polymeric
tamanho de partícula
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
A Superdex Increase 200 é uma coluna para filtração em gel de alta resolução para purificação preparativa em pequena escala (mg), e também para caracterizar e analisar proteínas com pesos moleculares entre 10.000 e 600.000, como em análise agregada de anticorpos, análise da homogeneidade do tamanho de proteínas de membrana ou interações proteína-proteína. Pré-embalada com esferas de agarose pequenas e rígidas para altas taxas de vazão e estabilidade do pH.
Adequação
Filtração em gel para purificação preparativa em pequena escala (25 a 500 ml).
Para fins preparativos e analíticos
Uso de longo prazo: todos os tampões aquosos usados normalmente, ureia até 8 M, detergentes iônicos e não iônicos, cloridrato de guanidina até 6 M
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4 ºC a 30 °C (etanol 20%)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protocolos
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
Conteúdo relacionado
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.