Documentos Principais
GE29401322
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pkg of 1 × 5 mL, prepacked chromatography column
Sinônimo(s):
StrepTrap High Performance
About This Item
Código UNSPSC:
41106501
NACRES:
SB.53
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29401322
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
Características e benefícios
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
  • Fast purifications with simple elution.
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
  • Fast and easy regeneration.
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Informações legais
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)