GE29323952
Superose® 6 Prep Grade HiLoad®
column thread (16/600), Cytiva 29323952
Sinônimo(s):
Superose 6 Column
About This Item
Produtos recomendados
Características
Sample volume less than 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29323952
Parâmetros
flow rate (1.6 mL/min)
volume × P × C do leito
(120 mL) (16 mm) (600 mm)
D.I. da coluna
(16 mm)
Rosca da coluna
(16/600)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selectivity for a wide range of proteins: This column is packed with Superose 6 pg resin, which provides good resolution separations of proteins and other biomolecules according to size. The wide fractionation range of the resin enables reproducible and robust separations in the molecular weight range from 5000 up to 5 000 000.
Características e benefícios
- Convenience and reproducibility: can be used with standalone pump or a chromatography system.
- High-resolution separations: purification is possible across an exceptionally broad molecular-weight range.
- Scalable – separations can be scaled up using Superose 6 prep grade resin.
- ÄKTA system compatible – Fittings (1/16”) for direct connection to ÄKTA systems and other chromatography systems.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
36 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)