Documentos Principais
GE29-0915-96
Sigma-Aldrich
Superose® 6 Increase 10/300 GL
Cytiva 29-0915-96, 10/300 GL
Sinônimo(s):
Superose® 6 Increase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass column
polyethylene filter
linha de produto
Superose®
peso molecular
5000-5,000,000 Da (globular proteins)
embalagem
package of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0915-96
Parâmetros
<0.35 mL/min flow rate
<0.75 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.75 mL/min flow rate
<1.50 mL/min flow rate (water at room temp)
25-500 μL sample volume
3 Mpa
volume do leito
24 mL
Matriz
cross-linked agarose
polymeric
Grupo ativo da matriz
agarose phase
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
3-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A coluna Superose® 6 Increase 10/300 GL é uma coluna pré-empacotada versátil para cromatografia de exclusão por tamanho de alta resolução na purificação preparativa de pequena escala (volume amostral de < 500 μl), além da caracterização e análise de proteínas e outras biomoléculas com pesos moleculares entre 5.000 e 5.000.000.
Características e benefícios
  • Maior resolução, comparada à Superose 6, para maior pureza e melhores resultados de análise.
  • Menor tempo de execução em comparação com a Superose 6, para resultados rápidos.
  • Uso versátil para fins preparativos e analíticos, especialmente para proteínas e complexos grandes.
  • Tolerância a repetidos procedimentos rigorosos de limpeza em pH alto, o que faz com que a coluna dure muito tempo e tenha contaminação mínima por carreamento de picos.
Adequação
A coluna Superose® 6 Increase 10/300 GL é adequada para purificação preparativa em pequena escala (volume de amostra de 25–500 μl) para obter quantidades na ordem de miligramas de proteínas-alvo com alta homogeneidade de tamanho na etapa de polimento de um procedimento de purificação. Ela também é adequada para caracterização de complexos proteicos grandes e para estudar interações proteicas.
Estável em todos os tampões comuns: Ácido acético 1 M, ureia 8 M, cloridrato de guanidina 6 M, SDS 1%, solventes orgânicos, NaOH 0,5 M (para limpeza em circuito fechado)
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4 ºC a 30 °C (etanol 20%)
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(1), 48-59 (2018-11-13)
Detection of dynamic protein-protein interactions within complexes and networks remains a challenging task. Here, we show by the example of the proteolytic ClpXP complex the utility of combined chemical cross-linking and mass spectrometry (XL-MS) to map interactions within ClpP and
Artigos
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolos
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.