Selecione um tamanho
R$ 1.502,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.502,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cytiva
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contents
HiTrap Protein G HP (1 × 1 ml)
HiTrap Desalting (1 × 5 ml)
The HiTrap Protein G HP column enclosed is recommended for most species of antibodies, including rat. A HiTrap Desalting column is also provided for quick pH neutralization of the eluted antibodies.
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)