GE29-0486-65
HiTrap™ Protein L
Cytiva 29-0486-65, pack of 1 mL
Sinônimo(s):
Protein L chromatography
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
embalagem
pack of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0486-65
disponibilidade
not available in North America
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Parâmetros
5 bar
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
rigid, highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Faixa de trabalho
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
adequação
suitable for bioprocess medium
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as antigen-binding fragments (Fabs), domain antibodies (dAbs), and single-chain variable fragments (scFvs).
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Convenient for process development, as well as small-scale purification.
- HiTrap™ format enables easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA™ system.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)