Documentos Principais
GE17-5442-03
Ficoll®-Paque Premium
Cytiva 17-5442-03, pack of 6 × 500 mL
Sinônimo(s):
Meio de gradiente de densidade Ficoll, meios de cultura de células
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
embalagem
pack of 6 × 500 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5442-03
cor
Colorless to slightly yellow
faixa de pH
5.5-7.5
Descrição geral
Os produtos Ficoll-Paque PREMIUM consistem em uma linha de meios de gradiente de densidade estéreis e prontos para uso para o preparo de células mononucleares.
Os produtos Ficoll-Paque PREMIUM têm como base o Ficoll-Paque PLUS (ver Ficoll-Paque PLUS), que vem sendo usado há mais de 30 anos como meio de densidade estéril para isolamento com alto rendimento de células mononucleares de medula óssea, sangue periférico e sangue de cordão umbilical. Todos os produtos Ficoll-Paque PREMIUM se diferenciam do Ficoll-Paque PLUS porque são fabricados segundo as exigências de um Sistema de Gestão de Qualidade certificado conforme a ISO 13485:2003.
Aplicação
Otimizado para o isolamento de células mononucleares de sangue periférico humano, medula óssea e sangue de cordão umbilical.
Pode ser usado para isolar diversas células mononucleares humanas, inclusive células de maior densidade, e para separar células sanguíneas de camundongos ou ratos.
Pode ser usado no isolamento de células mononucleares humanas de menor densidade (como células estromais mesenquimais ou monócitos).
Características e benefícios
  • Reagentes estéreis prontos para uso usados para fazer preparados de células mononucleares a partir de sangue periférico, medula óssea e sangue de cordão umbilical por centrifugação em gradiente de densidade.
  • Fabricados dentro das especificações de um Sistema de Gestão de Qualidade certificado conforme a ISO 13485:2003.
  • Baixos níveis de endotoxinas (< 0,12 UE/ml) assegurados e testados.
  • Citotoxicidade grau 0.
  • Um arquivo de suporte regulatório (RSF) está disponível para os produtos Ficoll-Paque PREMIUM.
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4 ºC-30 ºC ()
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocolos
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Conteúdo relacionado
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.