GE17-0853-02
NAP™-5 50 ST
Cytiva 17-0853-02
Sinônimo(s):
Disposable columns, Sephadex® G-25 DNA Grade, DNA purification columns, size exclusion columns
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 50 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0853-02
condição de armazenamento
(.01 M NaOH)
tamanho de partícula
20-80 μm (dry)
Faixa de trabalho
2-13
capacidade
<1 mL binding capacity
Categorias relacionadas
Descrição geral
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Características e benefícios
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)