GE27-5330-01
Microspin™ G-50 Columns
Cytiva 27-5330-01, pack of 50 columns
Sinônimo(s):
DNA Purification Columns, G-50 Columns, G-50 Microspin Columns
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 50 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-5330-01
tamanho de partícula
50-150 μm (dry)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from unincorporated labeled nucleotides in a volume of 25 to 50 μ using spin-column chromatography.
- Columns are prepacked with Sephadex® G-50 Grade pre-equilibrated in TE buffer with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide.
- Product recovery will be at least 10% lower than that from ProbeQuant™ G-50 Micro Columns.
- Can also be used for buffer exchange/desalting of enzymatic reactions (10 to 100 μ) following heat denaturation and phenol extraction.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)