GE28-9180-10
PD Minitrap™ G-10
Cytiva 28-9180-10
Sinônimo(s):
PD MiniTrap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene and polyethylene resin
resin (Sephadex G-10)
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9180-10
Parâmetros
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
tamanho do leito
9.7 mm × 28 mm
volume do leito
2.1 mL
D.I. da coluna
9.7 mm
volume de trabalho
~300 μL
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
tamanho de poro
700 Da MWCO
Faixa de trabalho
2-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Easy cleanup of peptides, small proteins, or carbohydrates larger than Mr 700, before downstream analysis such as liquid chromatography, electrophoresis, and MS.
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels.
- High desalting capacity.
- Preparation of samples in the volume range 100 to 300 μl.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolos
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.