GE17-0310-50
Ficoll® PM 70
Cytiva 17-0310-50, pack of 500 g
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
spray-dried
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0310-50
cor
White
solubilidade
soluble
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Displays minimal toxicity
- Has favorable viscosity and osmotic properties
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)