GE17-0061-01
Sephadex® G-100 Superfine
Cytiva 17-0061-01, pack of 100 g
Sinônimo(s):
Size Exclusion Resin
About This Item
Produtos recomendados
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
embalagem
pack of 100 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0061-01
Parâmetros
flow rate
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
10-40 μm
25-100 μm (wet)
Faixa de trabalho
2-10
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.