G75120
Sephadex® G-75
Medium
Sinônimo(s):
Gel filtration media, Gel filtration resin
Selecione um tamanho
R$ 1.046,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.046,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
técnica(s)
buffer exchange: suitable
Grupo ativo da matriz
phase
inchaço
1 g swells to 12-15 mL gel
diâmetro da esfera
40-120 μm
aplicação(ões)
life science and biopharma
compatibilidade
Cytiva
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Enables rapid desalting, contaminant removal, and buffer exchange in a single step.
- Ideal for buffer exchange and cleanup of large biomolecules with a molecular weight exceeding 80,000.
- Features the highest exclusion limit of 80,000 within the Sephadex G-range.
- Classic gel filtration resin.
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)