Generally, larger particles offer faster flow rates than finer particles, but poorer resolution.
Selecione um tamanho
R$ 1.901,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.901,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
slurry
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
Agarose
Grupo ativo da matriz
polymer
inchaço
1 g swells to 15-20 mL gel
tamanho da esfera
40-120 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 4,000 - 150,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Aplicação
It has been used:
Outras notas
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How do I determine which size to use for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum flow rate for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
1 answer-
The maximum flow rate is 4.2 ml/min. Data are based on columns of 2.5 cm diameter with a bed height of 30 cm.
Helpful?
-
-
My Sephadex® G-100 column is cracking. What is the maximum operating pressure that Product G100120 can take?
1 answer-
The maximum operating pressure for this gel is 96 cm water = 1.6 psi.