G9545
Anti-GAPDH antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Gapdh, Anti Gapdh Antibody, Anti-Gapdh, GAPDH Antibody - Anti-GAPDH antibody produced in rabbit, Gapdh Antibody, Gapdh Antibody Sigma, Anti-38-kD component, Anti-G3PD, Anti-GAPD, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Anti-OCAS, Anti-OCT1 coactivator in S phase, Anti-p38 component
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- human cancer cell extract
- extract from muscle tissue from old mice exhibiting sarcopenia
- trabeculae or samples of the mice heart myocardium
- mouse embryonic fibroblasts
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in “frost free” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Loading controls in western blotting application.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.