Documentos Principais
ABS16
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
mouse, human, rat
técnica(s):
western blot: suitable
citations:
211
Nome do produto
Anticorpo anti-GAPDH, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Descrição geral
A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) é uma enzima glicolítica onipresente encontrada em níveis moderadamente altos em quase todos os tecidos. Como uma enzima de ′manutenção celular′, ela catalisa a síntese de 1,3-bifosfoglicerato, um intermediário de "alta energia" usado para a síntese de ATP. Além de sua ação citoplasmática no metabolismo, também está envolvida nos estágios iniciais da apoptose ou resposta ao estresse oxidativo, onde a GAPDH é translocada para o núcleo. Tais ações podem refletir o papel da GAPDH no reparo do DNA ou como um transportador nuclear de moléculas apoptóticas. Também verificou-se que a GAPDH se liga especificamente a proteínas implicadas na patogênese de vários distúrbios neurodegenerativos, incluindo a proteína precursora beta-amiloide e a proteína huntingtina, onde a diminuição da função da GAPDH está associada com fibroblastos das doenças de Alzheimer e Huntington. A GAPDH também foi identificada como um possível alvo para toxicidade celular mediada por óxido nítrico (ON). A enzima completa e funcional é um tetrâmero com cada uma das quatro subunidades idênticas ocupando o vértice de um tetraedro. Os domínios de ligação também incluem um interagindo principalmente com a NAD+ e outro interagindo com a gliceraldeído 3-fosfato (GAP).
Especificidade
Este anticorpo reconhece GAPDH na extremidade C.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Proteína recombinante marcada com GST correspondente à extremidade C de GAPDH humana.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo anti-gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase é um anticorpo policlonal purificado por afinidade popular. Esse anticorpo é apoiado por publicações revisadas por pares e detecta com segurança a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e é validado para uso em WB.
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de células HEK293.
Análise por Western Blot: 0,5 µg/ml desse anticorpo detectou GAPDH em 10 µg de lisado de células HEK293.
Descrição-alvo
~36kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de células HEK293
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Takeru Sugihara et al.
British journal of cancer, 114(9), 1012-1018 (2016-03-24)
Recent Drosophila studies showed that Discs-large (Dlg) is critical for regulation of cell polarity and tissue architecture. We investigated the possibility that loss of the human homologue of Drosophila Dlg (DLG1) is involved in endometrial carcinogenesis. We analysed DLG1 expression
Jun Chen et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 17(4), 289-302 (2016-04-21)
Loss of auditory sensory hair cells is the major pathological feature of noise-induced hearing loss (NIHL). Currently, no established clinical therapies for prevention or amelioration of NIHL are available. The absence of treatments is due to our lack of a
Mitochondrial peroxiredoxin 3 regulates sensory cell survival in the cochlea.
Chen, FQ; Zheng, HW; Schacht, J; Sha, SH
Testing null
Jean Frédéric Boyer et al.
Arthritis research & therapy, 18, 56-56 (2015-01-01)
Anti TNF drugs have been widely used in rheumatoid arthritis (RA) but only 70 to 80 % of patients respond to this therapy. Exploring the mode of action of anti-TNF drugs remains important in order to improve the efficiency of the
Maria Victoria Maliandi et al.
Molecular cancer, 14, 146-146 (2015-08-01)
Combined treatment of oncolytic adenoviruses with chemotherapeutic agents is foreseen as a therapeutic option for cancer. Here we have investigated the potential to use gemcitabine in combination with the oncolytic adenovirus AduPARE1A to treat pancreatic cancer and evaluate the underlying