Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
MAB374
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, clone 6C5
clone 6C5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C5, monoclonal
reatividade de espécies
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
não deve reagir com
E. coli
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Descrição geral
A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) é uma enzima glicolítica onipresente encontrada em níveis razoavelmente altos em quase todos os tecidos. Como uma enzima ′de manutenção′, ela catalisa a síntese do 1,3-bifosfoglicerato, um intermediário de "alta energia" usado para a síntese de ATP. Além de sua ação citoplasmática no metabolismo, ela também está envolvida nos estágios iniciais de apoptose ou resposta ao estresse oxidativo, onde a GAPDH é translocada para o núcleo. Tais ações podem refletir o papel da GAPDH no reparo do DNA ou como um transportador nuclear de moléculas apoptóticas. Também verificou-se que a GAPDH se liga especificamente a proteínas implicadas na patogênese de vários distúrbios neurodegenerativos, incluindo a proteína precursora beta-amiloide e a proteína huntingtina, onde a diminuição da função da GAPDH está associada com fibroblastos das doenças de Alzheimer e Huntington. A GAPDH também foi identificada como um possível alvo para toxicidade celular mediada por óxido nítrico (ON). A enzima completa e funcional é um tetrâmero, com cada uma das quatro subunidades idênticas ocupando o vértice de um tetraedro. Os domínios de ligação também incluem um interagindo principalmente com a NAD+ e outro interagindo com a gliceraldeído 3-fosfato (GAP).
Especificidade
Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) de músculo esquelético. O anticorpo também reconhece GAPDH cardíaca. A enzima GAPDH é detectada em muitas linhagens de células não musculares, incluindo HeLa, células HCT-116, células U937 e THP-1, entre outras.
Músculo esquelético humano, suíno, canino, de rato, camundongo, coelho, gato e peixe. Foi relatado que este anticorpo não reage com GAPDH de E. coli.
Imunogênio
Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase do músculo de coelho.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Metabolismo
ELISA:
Uma diluição de 1:1.000.000 de um lote anterior foi usada para purificação por imunoafinidade da GAPDH.
Imunocitoquímica:
Uma diluição de 1:100 a 1:300 de um lote anterior foi utilizada em imunocitoquímica em PBS-BSA 10 mg/ml. PFA 4%, com PBS 0,02%-Triton X-100; 3 min em TA (Griffoni, 2001).
Western blot:
1:100 a 1:300. Reconhece uma banda de 36 kDa do monômero reduzido. A GAPDH não reduzida corre como um tetrâmero de 146 kDa.
Purificação por imunoafinidade de GAPDH.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O clone 6C5 do anticorpo antigliceraldeído 3-fosfato desidrogenase é um anticorpo monoclonal bastante publicado e extensamente caracterizado. Este anticorpo monoclonal purificado detecta a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e foi publicado e validado para uso em ELISA, IP, IC, IF, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Enzimas e Bioquímica
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de A431.
Análise de Western blot:
a diluição de 1:500 deste anticorpo detectou GLICERALDEÍDO-3-PDH em 10 μg de lisados de A431.
Descrição-alvo
38 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em PBS, pH 7,4, com azida sódica 0,1%.
Proteína A purificada
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 ºC em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
É expresso em todas as células.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
An integrated systems analysis implicates EGR1 downregulation in simian immunodeficiency virus encephalitis-induced neural dysfunction.
Gersten, M; Alirezaei, M; Marcondes, MC; Flynn, C; Ravasi, T; Ideker, T; Fox, HS
The Journal of Neuroscience null
Anti-VEGF antibody treatment accelerates polycystic kidney disease.
Raina, S; Honer, M; Kramer, SD; Liu, Y; Wang, X; Segerer, S; Wuthrich, RP; Serra, AL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Manoj B Menon et al.
PloS one, 6(8), e23054-e23054 (2011-08-20)
SB202190, a widely used inhibitor of p38 MAPKα and β, was recently described to induce autophagic vacuoles and cell death in colon and ovarian cancer cells lines and, therefore, this effect was supposed to be specific for transformed cells and
Studying protein degradation pathways in vivo using a cranial window-based approach.
Unni, VK; Ebrahimi-Fakhari, D; Vanderburg, CR; McLean, PJ; Hyman, BT
Methods null
Kristina Leuner et al.
PloS one, 6(2), e14716-e14716 (2011-03-03)
Psoriasis is a characteristic inflammatory and scaly skin condition with typical histopathological features including increased proliferation and hampered differentiation of keratinocytes. The activation of innate and adaptive inflammatory cellular immune responses is considered to be the main trigger factor of
Artigos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.