Documentos Principais
368975
Millipore
Guanidine Thiocyanate
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
Sinônimo(s):
Guanidine Thiocyanate, GTC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH5N3 · CHNS
Número CAS:
Peso molecular:
118.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - XL1225000
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
water: 25%
ethanol: 5%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm): <0.30.
Powerful protein denaturant that is widely used in purification of proteins and nucleic acids (absorbance: <0.30 at 280 nm, 1.7 M, H2O).
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2