84959
L-Serine
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Serine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Aplicação
- Effect of SlSAHH2 on metabolites in over-expressed and wild-type tomato fruit.: Research focused on the metabolite variations in genetically modified tomatoes, including the impact of L-Serine in metabolic engineering to enhance nutritional values and stress resistance (Yang et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?