G5400
D-(+)-Glicose
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless to very faintly yellow
adequação
suitable for component for culture media
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1