G2921
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥95% (SDS-PAGE), ≥550 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
G-6-P-DH
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥550 units/mg protein (biuret)
atividade externa
Creatine Phosphokinase, Phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, glutathione reductase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase ≤0.001%
Myokinase ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3