SRP6505
G6PD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
61.4 kDa (515 aa, 1- 515 aa)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... G6PD(2539)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)