ROAMYGL
Roche
Amyloglucosidase
from Aspergillus niger
Sinônimo(s):
Glucoamylase, disaccharidase-type-α-D-glucosidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus niger
Nível de qualidade
forma
suspension
atividade específica
~14 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate; standardized with BSA.)
peso molecular
Mr 97 kDa
embalagem
pkg of 10 mL (10102857001 [100 mg])
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
55 °C optimum reaction temp.
pH ideal
4.6-4.8
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Heat inactivation: Heat inactivation is recommended at 80 °C for 45 minutes, followed by rapidly cooling down.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash