A4268
α-Amylase from porcine pancreas
Type I-A, PMSF treated, saline suspension, 700-1400 units/mg protein (E1%/280)
Sinônimo(s):
β-N-acetylglucosaminidase porcine placenta, PPA, al1,4 glucan-4-glucanohydrolase,, porcine pancreas α-amylase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
tipo
Type I-A
Formulário
saline suspension
atividade específica
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
peso molecular
51-54 kDa
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
α-Amylase isolated from porcine pancreas is a glycoprotein. It is a single polypeptide chain of ~475 residues containing two SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. Chloride ions are necessary for activity and stability. The pH range for activity is 5.5 to 8.0, with the pH optimum at 7.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.