1.00496
Formaldehyde solution 4%, buffered, pH 6.9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Sinônimo(s):
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
forma
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
3.8-4.2% (acidimetric)
cor
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
pf
-92 °C
densidade
1.017 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.