F4274
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥97.5% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
yellow to very dark yellow
pf
>360 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 10 mg/mL
fluorescência
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
chave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?