Documentos Principais
630217
Sigma-Aldrich
Poly(fluorescein isothiocyanate allylamine hydrochloride)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 5.009,00
R$ 5.009,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 5.009,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.009,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: soluble
λmax
494 nm
Descrição geral
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Outras notas
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)