F4165
Ficin from fig tree latex
powder, ≥0.1 unit/mg solid
Sinônimo(s):
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fig tree (latex)
forma
powder
atividade específica
≥0.1 unit/mg solid
peso molecular
23.8 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
pI: 9.0
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Ficin products.