EXTRA3
ExtrAvidin® Peroxidase Staining Kit for rabbit antibodies antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
ExtrAvidin® Peroxidase Staining Kits
About This Item
Produtos recomendados
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
uso
sufficient for 2,000 tests ELISA, Dot blot
sufficient for 200 tests Immunohistology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
ExtrAvidin® is a unique form of avidin, available only from Sigma, that combines the high specificity and affinity of avidin for biotin with low non-specific binding at physiological pH. ExtrAvidin® peroxidase exhibits high sensitivity with low background.
Características e benefícios
- Use in immunohistology, ELISA, and immunoblotting assays.
- Affinity Isolated Antibodies have been adsorbed with human IgG and IgM to minimize cross-reactivity.
- Biotinylated antibodies contain a spacer which improves accessibility for the ExtrAvidin® conjugates.
Componentes
• 3 mL Biotinylated Secondary Antibodies
• Complete Instructions and Assay Protocols
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3