E9762
Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Endo F1, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F1, Endoglycosidase F1 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F1 from Flavobacterium meningosepticum
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
forma
buffered aqueous solution
atividade específica
≥16 U/mg
peso molecular
32 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.