324727
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli, cleaves asparagine-linked or free biantennary and triantennary complex, and Man3GlcNAc oligosaccharides from glycoproteins.
Sinônimo(s):
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endo F3
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
forma
liquid
atividade específica
≥30 units/mg protein
≥5 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
Proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Outras notas
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.