E8126
Equilin
Sinônimo(s):
1,3,5(10),7-Estratetraen-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10),7-estratetraen-17-one, 7-Dehydroestrone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pf
238-240 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: methanol (1:1): 40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
chave InChI
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?