E2645
Epidermal Growth Factor Receptor human
lyophilized powder, ≥15,000 units/mg protein (Bradford)
Sinônimo(s):
ERBB, ErbB1, HER1, EGFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
potência
>15000.00 units/mg
atividade específica
≥15,000 units/mg protein (Bradford)
peso molecular
~170 kDa
embalagem
pkg of 500UN
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell based assay: suitable
cor
white
solubilidade
glycerol: 10%, clear to slightly hazy, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Epidermal growth factor receptor (EGFR) belongs to a family of cell surface receptors called receptor tyrosine kinases (RTKs) and is also the most studied member of this family. The EGFR is encoded by the ErbB gene, mapped to chromosome 7 q22. These receptors are attached to the cytoplasmic membrane and consist of an ectodomain (ECD), comprising of four subdomains called DI-DIV, a hydrophobic transmembrane domain, and an intracytoplasmic tyrosine kinase domain.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3